Merck
366617
Sigma-Aldrich
塩化バナジウム(IV)
別名:
バナジウム テトラクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VCl4
CAS番号:
分子量:
192.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
154 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
366617-VAR:
366617-100G:
366617-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shuhan Wang et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(27), 5883-5891 (2020-06-17)
It remains a great challenge to integrate effective photothermal therapeutic materials with upconversion nanoparticles (UCNPs) into one structure with small size. Herein, a new and simple method was developed to combine the luminescent UCNPs with vanadium disulfide (VS2) heterogeneously growing