Merck
366439
Sigma-Aldrich
1,1'-オキサリルジイミダゾール
technical grade
別名:
シュウ酸ジイミダゾリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4O2
CAS番号:
分子量:
190.16
Beilstein:
611833
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
114-116 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
InChI Key
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
イミダゾ-ルを含有します
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
366439-BULK:
366439-5G:
366439-VAR:
366439-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.