Merck
36615
Sigma-Aldrich
Dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester
≥95.0%
別名:
Heptamethyl dicyano cobyrinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H73CoN6O14
CAS番号:
分子量:
1089.12
Beilstein:
1207601
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
mp
124-125 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](CC(=O)OC)[C@@](C)(CCC(=O)OC)C(N1[Co](C#N)C#N)=C(C)C3=NC(=CC4=NC(=C(C)C5=N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(=O)OC)[C@@H]5CCC(=O)OC)[C@@](C)(CC(=O)OC)[C@@H]4CCC(=O)OC)C(C)(C)[C@@H]3CCC(=O)OC
InChI
1S/C52H73N4O14.2CN.Co/c1-28-43-31(17-20-37(58)65-10)48(3,4)35(54-43)25-34-30(16-19-36(57)64-9)50(6,26-41(62)69-14)46(53-34)29(2)44-32(18-21-38(59)66-11)51(7,27-42(63)70-15)52(8,56-44)47-33(24-40(61)68-13)49(5,45(28)55-47)23-22-39(60)67-12;2*1-2;/h25,30-33,47H,16-24,26-27H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t30-,31-,32-,33+,47-,49-,50+,51+,52+;;;/m1.../s1
InChI Key
CPBDBBXBECBXRW-NTQATXMTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Preparation of chloro derivatives of dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester (′cobester′) is reported.[1]
アプリケーション
Dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester may be used in the preparation of (5R,6R)-Coa,Coβ-dicyano-5,6-dihydro-5-hydroxy-heptamethylcob(III)yrinate-c,6-lactone, a derivative of cobyrinic acid heptamethyl ester.[2]
その他情報
Stable derivative of cobyrinic acid; used e.g. as catalyst for carbon-skeleton rearrangements [3]; Partial ester hydrolysis and prepn. of derivatives[4][5][6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36615-500MG-F:4548173295886
36615-250MG-F:4548173295879
36615-VAR-F:
36615-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y. Murakami et al.
Chemistry Letters (Jpn), 469-469 (1988)
B. Steiger et al.
Chimia, 45, 32-32 (1991)
Y. Murakami et al.
Chemistry Letters (Jpn), 477-477 (1985)
Susan M Chemaly et al.
Inorganic chemistry, 50(18), 8700-8718 (2011-08-20)
A stable yellow derivative of cobyrinic acid heptamethyl ester, (5R,6R)-Coα,Coβ-dicyano-5,6-dihydro-5-hydroxy-heptamethylcob(III)yrinate-c,6-lactone (DCSYCbs), was prepared from dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester (DCCbs). The C5 carbon is oxidized and the c side chain cyclized to form a lactone at C6; the 13 atom, 14
H H Inhoffen et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 273(924), 327-333 (1976-02-05)
Preparations of C10 acetate, trifluoroacetate, and chloro derivatives of dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester ('cobester') are described. The nature and properties of intermediates in the synthesis of the 10-chloro derivative are discussed, and the electronic absorption spectra of the products are