Merck
366080
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClF3N2
CAS番号:
分子量:
196.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
86-90 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Nc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
InChI Key
WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
366080-BULK:
366080-VAR:
366080-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luminescent properties of a new Nd3+-doped complex with two different carboxylic acids and pyridine derivative.
Ye Y-X, et al.
Rare Metals, 32(5), 490-495 (2013)
Synthesis, characterization and luminescence properties of a high quantum efficiency Nd~(3+) organic complex.
Ye Y-X, et al.
Journal of Optoelectronics - Laser / Guang Dian Zi ? Ji Guang, 6, 017-017 (2013)