Merck
365106
Sigma-Aldrich
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
別名:
BSCCO 2212
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
粒径
5 μm
密度
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
InChI Key
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
365106-10G:
365106-250G:
365106-BULK:
365106-VAR:
365106-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)