アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
150-153 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)11(13)14/h1-6H/b6-3+
InChI Key
RUPXNPWALFDXJD-ZZXKWVIFSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
364754-VAR:
364754-25G:
364754-5G:
364754-BULK:
アクティブなフィルタ