Merck
363170
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
Poly(vinyl alcohol)
Mw 13,000-23,000, 87-89% hydrolyzed
別名:
PVA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,260
500 G
¥15,700
1 KG
¥15,500
¥7,260
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,260
500 G
¥15,700
1 KG
¥15,500
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
¥7,260
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
crystalline powder
crystals or granules
powder
分子量
Mw 13,000-23,000
落球粘度
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリビニルアルコール(PVA)は、単斜晶系結晶構造の線状親水性合成ポリマーです。ビニルエステルまたはエーテルの重合とその後のケン化またはエステル交換反応で合成できます。PVAは、その優れた物理的および化学的特性により、接着剤、繊維、製紙産業、薬物送達および組織エンジニアリングで広く使用されています。
アプリケーション
PVAはバイオ試薬として酸化亜鉛ナノ粒子の分散の試験に使用されます。[1]PVAは効果的なタンパク質耐性材料として評価が行われています。2 直径3~8 nmの金コロイドの安定化に使用することができます。[2]
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、メソポーラスゼオライトの合成における二次テンプレートとして使用できます。
ヒドロゲルテンプレートを調製し、徐放性医薬品用に均質な微粒子を生成できます。PVAは、その高い引っ張り強度と柔軟性により、微粒子調製の安定剤として使用されます。
特徴および利点
  • 優れた機械的および 化学的安定性
  • 無毒
  • 調整可能な親水性
  • 耐溶剤性 膜形成可能
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363170-25G:
363170-BULK:
363170-1KG:
363170-VAR:
363170-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gold colloidal nanoparticles sized to be suitable precursors for heterogeneous catalysts
Porta F and Prati L
Metal Nanoclusters in Catalysis and Materials Science: The Issue of Size Control, 355-355 (2008)
Zinc oxide nanoparticles as selective killers of proliferating cells.
Taccola L, et al.
International journal of nanomedicine, 6, 1129-1140 (2010)
Nadège Grabowski et al.
International journal of pharmaceutics, 454(2), 686-694 (2013-06-12)
In vitro cytotoxicity and inflammatory response following exposure to nanoparticles (NPs) made of poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) have been investigated on A549 human lung epithelial cells. Three different PLGA NPs (230 nm) were obtained using different stabilizers (polyvinyl alcohol, chitosan, or Pluronic(®)
E Fortunati et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 837-848 (2013-08-06)
Cellulose nanocrystals (CNC) extracted from three different sources, namely flax, phormium, and commercial microcrystalline cellulose (MCC) have been used in a polyvinyl alcohol (PVA) matrix to produce anti-bacterial films using two different amounts of silver nanoparticles (0.1 wt% and 0.5
Solmaz Hajizadeh et al.
Journal of chromatography. A, 1274, 6-12 (2013-01-08)
In this work, a new macroporous molecularly imprinted cryogel (MIP composite cryogel) was synthesized by glutaraldehyde cross-linking reaction of poly(vinyl alcohol) (PVA) particles and amino-modified molecularly imprinted core-shell nanoparticles. The MIP core-shell nanoparticles were prepared using propranolol as a template
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Do you have any data indicating an expected range of particle size for PVA, Poly(vinyl alcohol), products 363170 and 363138 (CAS 9002-89-5)?
    1 回答
    1. The particle size is an internal specification, and there are no external specifications beyond the internal “S” grade. Internally, the focus is on ensuring there are no excessive quantities of fines (<100 Mesh) or excessive large particles (>14 Mesh). These internal requirements do not vary between the two products listed.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー