Merck
362948
Sigma-Aldrich
Barium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) hydrate
別名:
Ba(TMHD)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
503.86 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
組成
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
反応適合性
core: barium
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
InChI Key
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
アプリケーション
Used in the preparation of superconducting thin films.[1][2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
362948-5G:4548173140049
362948-1G:4548173140032
362948-VAR:
362948-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)