Merck
362433
Sigma-Aldrich
ジエチル(N-メトキシ-N-メチルカルバモイルメチル)ホスホナート
96%
別名:
N-メトキシ-N-メチル-2-(ジエチル ホスホノ)アセトアミド, N-メトキシ-N-メチル-ホスホノアセトアミドジエチルエステル, ジエチルN-メトキシ-N-メチルホスホノアセトアミド, ジエチルホスホノ酢酸 N-メチル-N-メトキシアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ON(CH3)COCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
239.21
Beilstein:
1875865
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CC(=O)N(C)OC)OCC
InChI
1S/C8H18NO5P/c1-5-13-15(11,14-6-2)7-8(10)9(3)12-4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
WYLRYBDGIILFIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗腫瘍薬である環拡大型ブリオスタチン類縁体の合成
  • ジアステレオ選択的Ireland-Claisen転位、閉環メタセシス、および環化を経由するピンナトキシンAおよびGの不斉合成
  • Rh2(II)触媒ニトロ基移動反応
  • 相間移動触媒二重付加反応を経由するシクロヘキサノン類の立体選択的合成
  • 鍵工程として、アルドール反応、Horner-Wadsworth-Emmons反応、Evansアセタール分子内オキサMichael反応およびジアステレオ選択的syn還元反応を経由する、(+)-ポリラシチドAの立体選択的合成
  • オレフィンクロスメタセシスを経由する置換フランの合成
Wittigカルボニル化反応の試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
362433-VAR:
362433-25G:
362433-1G:
362433-BULK:
362433-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 43-43 (1990)