Merck
362417
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-フルオロ-5-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(F)(NO2)CH3
CAS番号:
分子量:
189.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
42-45 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
nitro
SMILES記法
Cc1cc(c(Cl)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,1H3
InChI Key
SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene may be used in the synthesis of two new C-11 labeled analogs of N,N-dimethyl-2-(2′-amino-4′-hydroxymethyl-phenylthio)benzylamine, which were further evaluated as serotonin transporter imaging agents.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362417-5G:
362417-VAR:
362417-1G:
362417-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nachwa Jarkas et al.
Nuclear medicine and biology, 37(5), 593-603 (2010-07-09)
Carbon-11 (C-11) N,N-dimethyl-2-(2'-amino-4'-hydroxymethyl-phenylthio)benzylamine ([(11)C]HOMADAM) has been reported as highly specific and selective positron emission tomography (PET) radiotracer showing fast kinetics for the human brain serotonin transporter (SERT). In our continued effort to develop appropriate PET SERT radioligand that can be