Merck
362395
Sigma-Aldrich
4-イソプロピルフェニルヒドラジン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
CAS番号:
分子量:
186.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
InChI Key
LMFPPUVGWDZXMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the preparation of 4-isopropylphenylhydrazine, via neutralization with NaOH.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362395-5G:
362395-1G:
362395-BULK:
362395-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ping Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(15-16), 1135-1144 (2010-04-13)
A reagent, 1-(4-isopropyl) phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PPMP) has been synthesized and used for high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (HPLC/ESI-MS) determination of pre-column labeled carbohydrates. Monosaccharides have been quantitatively converted into mono-PPMP-labeled derivatives with 28% aqueous ammonia as a catalyst at 80