Merck
362174
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichloropalladium(II)
98%
別名:
NSC 176915, PdCl2(nbd), ジクロロ(ノルボルナジエン)パラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
269.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2
InChI
1S/C7H8.2ClH.Pd/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;/h1-4,6-7H,5H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
BNCRZJHZZCMDNP-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 第二級アルコールの空気酸化速度論的分割
  • 1-フェニルエタノールの速度論的酸化的分割
  • 酸化的速度論的分割-Claisen転位連続反応
  • 第二級アルコールの空気酸化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362174-1G:
362174-VAR:
362174-250MG:
362174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)