アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
50-52 °C/0.15 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI Key
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
361828-BULK:
361828-VAR:
361828-50G:
361828-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック