361615
パルマチンクロリド 水和物
97%
別名:
5,6-Dihydro-2,3,9,10-tetramethoxydibenzo[a,g]quinolizinium chloride hydrate (1:1:1)
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
不純物
~1.5 mol/mol methanol
mp
206-207 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[H]O[H].COc1cc2CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4cc3-c2cc1OC
InChI
1S/C21H22NO4.ClH.H2O/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
PIQNSCSNSSZUIT-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
- as alkaloid standard in the method validation for determination of berberine, hydrastine and canadine in goldenseal (Hydrastis canadensis L.) root powder[3]
- in the preparation of 8-heteroaryl-7,8-dihydroprotoberberine[4]
- in a study to investigate the FT-Raman and surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectra of three related alkaloid dyes, namely palmatine, jatrorrhizine and coptisine[2]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
361615-BULK:
361615-500MG:
361615-100MG:
361615-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック