Merck
358002
Sigma-Aldrich
(3aR)-(+)-スクラレオリド
97%
別名:
(+)-ノラムブレイノーリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,300
¥7,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O2
CAS番号:
分子量:
250.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +47°, c = 2% in chloroform
mp
124-126 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
InChI Key
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スクラレオリドは、そのアンバーのような香気のため主に香水産業で使用されているジテルペノイド化合物です。[1]
アプリケーション
(3aR)-(+)-スクラレオリドは、(+)-クロロプウペヘノン、(+)-クロロプウペヘノール[2]、シスラブダン[3]、アクミノリド、および17-O-アセチルアクミノリドなどの生理活性化合物の全合成で使用される可能性があります。[4] また、アンバーグリスの匂い物質であるγ-ビシクロホモファルネサールの調製にも使用される可能性があります。[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
358002-5G:
358002-BULK:
358002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Superacid cyclization of homo-and bishomoisoprenoid acids.
Vlad PF, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 27(3), 246-249 (1991)
Synthesis of Acuminolide and 17-O-Acetylacuminolide from (+)-Sclareolide.
Zoretic PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(4), 1156-1161 (1998)
Natural sesquiterpenoids.
Fraga BM.
Natural Product Reports, 20(4), 392-413 (2003)
Synthesis and Structural Revision of Cyslabdan.
Ohtawa M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 64(9), 1370-1377 (2016)
Total syntheses of (+)-chloropuupehenone and (+)-chloropuupehenol and their analogues and evaluation of their bioactivities.
Hua DH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(18), 6065-6078 (2004)