Merck
W379401
Sigma-Aldrich
(3aR)-(+)-スクラレオリド
greener alternative
natural, 97%, FG
別名:
スクラレオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥40,400
100 G
¥106,000
¥40,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥40,400
100 G
¥106,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O2
CAS番号:
分子量:
250.38
FEMA番号:
3794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.055
NACRES:
NA.21
¥40,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
Salvia sclarea L
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
97%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
may contain ≤0.10% 2-Methylpentane (residual solvent)
mp
124-126 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
sclareol
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
woody; paper
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
InChI Key
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの 12 原則の 1 つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベースであるため、「有害化学物質の削減」および「再生可能な原料の使用」に適合しています。
アプリケーション
  • ルイス酸触媒によるナザロフ型環化反応を用いたメロセスキテルペンへのアプローチ:メロセスキテルペンであるアカオール A の全合成において、「(3aR)-(+)-スクラレオリド」の合成は重要な役割を果たします。この化合物は、有機分子内の複合体環状構造を構築するための鍵となる反応である、ルイス酸触媒によるナザロフ型環化反応に焦点を当てた研究に活用されています。この合成プロセスは、複雑な分子構造を構築する化学者の技術を向上させるだけでなく、医薬品開発に不可欠な反応メカニズムの理解を深めることにもつながります(DOI: 10.1021/acs.orglett.6b00446)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W379401-1KG:
W379401-100G:4548173339726
W379401-VAR:
W379401-SAMPLE:
W379401-BULK:
W379401-25G:4548173339733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.