Merck
357502
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethylamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
190.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
75-76 °C/0.04 mmHg (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4,11H2
InChI Key
VHJKDOLGYMULOP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Dichlorophenethylamine may be used in the synthesis of cis-(L-Arginyl)amino-N-(2,4-dichlorophenylmethyl)-L-proline 2,4-dichlorophenethylamide.[1] It may be used in the synthesis of various N-alkylglycine.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
357502-50G:
357502-10G:
357502-BULK:
357502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martina Quintanar-Audelo et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(24), 6133-6143 (2007-11-08)
The vanilloid receptor subunit 1, or transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), integrates physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system, playing a key role in inflammatory pain. Identification of potent TRPV1 antagonists is thus an important goal of
Carolina García-Martínez et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 7(10), 735-746 (2006-10-05)
Vanilloid receptor subunit 1 (TRPV1) is an integrator of physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system. This receptor plays a key role in the pathophysiology of inflammatory pain. Thus, the identification of receptor antagonists with analgesic and anti-inflammatory