Merck
357456
Sigma-Aldrich
powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥10,200
500 G
¥34,500
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥10,200
500 G
¥34,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.7% trace metals basis
フォーム
powder (dendritic)
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
粒径
<45 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
銅粉末(樹状)は、電解銅粉末(ECP)とも呼ばれ、樹状形状を有し、粒径は4.5 μm未満です。この銅粒子の樹状形状は、電解析出法で生成できます。[1][2]
アプリケーション
ECPは、ダイズオイルのエステル交換反応および多価不飽和化合物の部分水素化によるバイオディーゼルを生産する際に触媒として使用できます。[3]また、高強度銅合金の形成に用いるカーボンナノチューブとの金属複合体を形成するために使用できます。[1]
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357456-100G:4548173938608
357456-500G:4548173938615
357456-BULK:
357456-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
銅 powder, 50 max. part. size (micron), weight 200&#160;g, purity 99%
GF59752334
Copper fine powder particle size 230 mesh ASTM) EMSURE&#174;
Supelco
1.02703
Copper
銅 nanopowder, 40-60&#160;nm particle size (SAXS), &#8805;99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774111
銅 powder, max. particle size 150 micron, weight 100&#160;g, purity 99%
GF41668544
銅 ACS reagent, granular, 10-40&#160;mesh, &#8805;99.90%
Sigma-Aldrich
311405
銅 nanopowder, 60-80&#160;nm particle size (SAXS), &#8805;99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774103
Effect of size and shape of metal particles to improve hardness and electrical properties of carbon nanotube reinforced copper and copper alloy composites
Uddin SM, et al.
Composites Science and Technology, 70(16), 2253-2257 (2010)
Formation of dendritic copper deposit in industrial electrolysis
Osipova ML, et al.
Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 49(5-6), 253-259 (2010)
Biodiesel production from highly unsaturated feedstock via simultaneous transesterification and partial hydrogenation in supercritical methanol
Shin H, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 82(5-6), 251-255 (2013)
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable
Seonah Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 149-154 (2013-12-18)
Lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) exhibit a mononuclear copper-containing active site and use dioxygen and a reducing agent to oxidatively cleave glycosidic linkages in polysaccharides. LPMOs represent a unique paradigm in carbohydrate turnover and exhibit synergy with hydrolytic enzymes in biomass
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.