アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18Si/c1-5-6-7-8-9-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
SFCRJYVNDZSYCT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348007-VAR:
348007-10G:
348007-50G:
348007-BULK:
アクティブなフィルタ