Merck
347779
Sigma-Aldrich
イソアミルトリフェニルホスホニウムブロミド
98%
別名:
(3-メチルブチル)トリフェニルホスホニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,030
¥8,030
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,030
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
413.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,030
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
157-159 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗腫瘍薬である9,11-セコステロール類縁体の合成
  • オレフィンクロスメタセシスを経由する抗てんかん性セラミドおよびそのトリアセチル誘導体の合成
  • 臭化アルキルのトリフェニルホスフィンによる置換反応と、それに続くWittigオレフィン化およびエポキシ化によるmeso-エポキシドの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
347779-BULK:
347779-25G:
347779-5G:
347779-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)