Merck
269158
Sigma-Aldrich
(ブロモメチル)トリフェニルホスホニウムブロミド
98%
別名:
NSC 193751
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,470
25 G
¥16,100
¥5,470
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,470
25 G
¥16,100
About This Item
化学式:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
436.12
Beilstein:
3579901
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,470
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
234-236 °C (lit.)
官能基
bromo
phosphine
SMILES記法
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤または試薬です。
  • ベルモニアアレン類およびセスキテルペン類
  • 殺虫活性を持つモノハロビニル化ピレスロイド
  • 抗がん活性を持つビタミンD類縁体
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ボラジアザインダセン色素の光学的性質に影響する不斉置換
  • ハロメチレンシクロブテンのカルボアニオン性転位
ジフェロセニル分子ワイヤーに用います
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
269158-5G:
269158-25G:
269158-BULK:
269158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)