Merck
346292
Sigma-Aldrich
4,4-ジメチル-2-フェニル-2-オキサゾリン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
124 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20-24 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2)8-13-10(12-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
UGNSMKDDFAUGFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline is an 2-aryl-2-oxazoline and has been tested as as ligand for the Suzuki coupling reaction of aryl bromides and arylboronic acids.[1] 4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline forms mildly hygroscopic complexes, of general formulae [ZnX2(ox)2] (ox =4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline), with ether solutions of [ZnX2] (X = Cl, Br, I).Except ZnI2, which does not form an isolable complex due to steric reasons.[2]
アプリケーション
4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline may be used in the synthesis of an ester-ammonium salt via rupture of oxazoline ring.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
346292-10G:
346292-VAR:
346292-50G:
346292-BULK:
346292-100G:
346292-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxazoline chemistry-Part IV: Synthesis and characterization of oxazoline complexes of the zinc halides.
Barclay TM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 81(12), 1482-1491 (2003)
Oxazoles XXI. Three Ester Ammonium Salts Resulting from the Rupture of an Oxazoline Ring.
Gossage RA, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 40(3), 272-277 (2010)
Pd (OAc)2/2-aryl-2-oxazolines catalyzed Suzuki coupling reactions of aryl bromides and arylboronic acids.
Tao B and Boykin DW.
Tetrahedron Letters, 43(28), 4955-4957 (2002)