Merck
346071
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ヒドロキシベンゾニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OH)CN
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Oc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
InChI Key
BDDVAWDNVWLHDQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile may be used in the synthesis of 6-aminophenanthridines via Suzuki-Miyaura coupling reaction.[1] It may be used in the preparation of 5-bromo-2-chloro-4-hydroxybenzonitrile.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
346071-10G:4548173259208
346071-BULK:
346071-VAR:
346071-5G:4548173138336
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An expeditious synthesis of 6-aminophenanthridines.
Gug F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(21), 3725-3727 (2005)
Min Ju Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5468-5479 (2011-08-27)
Novel macrocyclic C-aryl glucoside SGLT2 inhibitors were designed and synthesized. Two different synthetic routes of macrocyclization were adopted to prepare novel ansa SGLT2 inhibitors. Among the compounds tested, [1,7]dioxacyclopentadecine macrocycles possessing methylthiophenyl at the distal ring 40 or ethoxyphenyl at