蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
形状
viscous liquid
分子量
average Mn ~250
屈折率
n20/D 1.46
mp
−14 °C
密度
1 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI Key
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
200 °C - Cleveland open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
345261-25ML:
345261-VAR:
345261-BULK:
345261-1L:
345261-3L:
試験成績書(COA)