Merck
345237
Sigma-Aldrich
[1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ジクロロパラジウム(II)
98%
別名:
PdCl2(dppe)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]PdCl2
CAS番号:
分子量:
575.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Pd/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
345237-BULK:
345237-VAR:
345237-5G:
345237-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leila Tabrizi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14164-14173 (2017-10-07)
New multinuclear gold(iii), palladium(ii) pincer complexes containing bis(diphenylphosphino) ferrocene/non-ferrocene ligands of formula [(L)Au(μ2-η2-CS3)Pd(dppf)](PF6)2, 1, and [(L)Au(μ2-η2-CS3)Pd(dppe)](PF6)2, 2 (HL = 5-methoxy-1,3-bis (1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)benzene, dppf = 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene, and dppe = bis(diphenylphosphino)ethane) have been synthesized and fully characterized. Both complexes are more cytotoxic to