Merck
343196
Sigma-Aldrich
ケイ化マグネシウム
≥99% trace metals basis, −20 mesh
別名:
Magnesium silicide, Dimagnesium silicide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,200
¥17,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,200
About This Item
化学式:
Mg2Si
CAS番号:
分子量:
76.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
−20 mesh
SMILES記法
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
InChI Key
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
343196-25G:
343196-BULK:
343196-VAR:
343196-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
高遷移金属シリサイドは、そのゼーベック係数の異方性と機械的性質のために、異方性熱電変換に理想的です。