Merck
13103
Sigma-Aldrich
マグネシウム
ribbon, ≥99.0% Mg basis
別名:
マグネシウム元素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,000
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
アッセイ
≥99.0% Mg basis
フォーム
ribbon
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
サイズ
~3 mm × 0.2 mm
不純物
≤0.05% insoluble in HCl
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マグネシウムリボンは、さまざまな反応中間体を合成するためのグリニャール試薬の調製に使用できます。[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13103-6X25G:
13103-BULK:
13103-VAR:
13103-6X1EA:
13103-1EA:
13103-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Magnesium foil
Supelco
1.05812
Magnesium foil
マグネシウム foil, thickness 0.1 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
GF00301802
マグネシウム
マグネシウム foil, thickness 0.02 mm, 15 mm diameter, purity 99.9%
GF25289118
マグネシウム
Microwave-induced electrostatic etching: generation of highly reactive magnesium for application in Grignard reagent formation.
van D K B H, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 8(7), 1688-1694 (2010)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free
Carlos Zarate et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1292, 21-31 (2013-07-24)
Clinical depression is a serious mental disorder characterized by low mood, anhedonia, loss of interest in daily activities, and other symptoms, and is associated with severe consequences including suicide and increased risk of cardiovascular events. Depression affects nearly 15% of
Denise H M Heppe et al.
The American journal of clinical nutrition, 98(1), 224-232 (2013-05-31)
Maternal diet during pregnancy has been suggested to influence bone health in later life. We assessed the association of maternal first-trimester dietary intake during pregnancy with childhood bone mass. In a prospective cohort study in 2819 mothers and their children
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf