アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
fused (granular)
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
粒径
1-3 mm
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
342831-100G:4548173938080
342831-BULK:
342831-1KG:4548173938097
342831-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック