The physical form and particle size are not determined for this product. Historical data suggests an average particle size of 0.22 mm with 98% being less than 0.315 mm. However, this testing is not performed routinely, nor is it included as a product specification.
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
品質
acid washed
不純物
≤0.01% in acid soluble iron (Fe)
≤0.5% soluble in HCl
損失
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18649-6X1KG:
18649-6X2.5KG:
18649-VAR:
18649-1KG:
18649-50KG-H:
18649-2.5KG:
18649-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック