Merck
342521
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-2-メチルベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
138.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI Key
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
アプリケーション
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
342521-25G:
342521-1G:
342521-BULK:
342521-5G:
342521-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)