Merck
341231
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO4
CAS番号:
分子量:
199.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)\C=C1/C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C9H13NO4/c1-9(2)13-7(11)6(5-10(3)4)8(12)14-9/h5H,1-4H3
InChI Key
YKMXFLMJEHHKMU-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione is a β-dimethyl amino acrylate and its synthesis has been reported.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
341231-10G:
341231-VAR:
341231-1G:
341231-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 2(3), 231-231 (2010)
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Pharmaceutics null