Merck
340456
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d4
98 atom % D
別名:
Deuterated pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D4N2
CAS番号:
分子量:
84.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
116 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H]
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
KYQCOXFCLRTKLS-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
340456-VAR:
340456-BULK:
340456-1G:
340456-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Rohit Mahar et al.
Scientific reports, 10(1), 8885-8885 (2020-06-03)
Increased glucose uptake and aerobic glycolysis are striking features of many cancers. These features have led to many techniques for screening and diagnosis, but many are expensive, less feasible or have harmful side-effects. Here, we report a sensitive 1H/2H NMR