Merck
340103
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methoxybenzoic acid
98%
別名:
3-Methoxyanthranilic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-170 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340103-1G:
340103-VAR:
340103-5G:
340103-BULK:
340103-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)