Merck
340014
Sigma-Aldrich
アントラルフィン
technical grade, 85%
別名:
1,5-ジヒドロキシアントラキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥18,800
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥18,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O4
CAS番号:
分子量:
240.21
Beilstein:
1881718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
蒸気密度
8.3 (vs air)
アッセイ
85%
フォーム
solid
mp
279 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6,15-16H
InChI Key
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340014-BULK:
340014-500G:
340014-100G:
340014-5G:
340014-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atsushi Furuta et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 18439-18453 (2015-08-12)
Hepatitis C virus (HCV) is an important etiological agent of severe liver diseases, including cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HCV genome encodes nonstructural protein 3 (NS3) helicase, which is a potential anti-HCV drug target because its enzymatic activity is essential
Katarzyna Lech et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-19)
Effective analytical approaches for the identification of natural dyes in historical textiles are mainly based on high-performance liquid chromatography coupled with spectrophotometric detection and tandem mass spectrometric detection with electrospray ionization (HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS). Due to the wide variety of dyes