Merck
339792
Sigma-Aldrich
3,4-ジブトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン
98%
別名:
ジブチルスクアラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,700
25 G
¥55,510
¥13,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,700
25 G
¥55,510
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]2C4(=O)2
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
139 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-5-7-15-11-9(13)10(14)12(11)16-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,4-ジブトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオンは、スクアリン酸のジアルキルエステルです。[1]
アプリケーション
水性媒体中の高度に選択的なHg2+検出に有用な新規セミスクアリリウム色素の合成に、3,4-ジブトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオンが使用されました。[2]また、これはスクアリル色素合成の中間体である3-ブトキシ-4-(1,3,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-2-インドリリデンメチル)-3-シクロブテン-1,2-ジオンの合成にも使用されました。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339792-25G:
339792-5G:
339792-VAR:
339792-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Treatment of alopecia areata in children.
Niyati Mukherjee et al.
Pediatric annals, 38(7), 388-395 (2009-08-19)
Shigeki Inui et al.
The Journal of dermatology, 36(6), 323-327 (2009-06-09)
To study the effect of fexofenadine on extensive alopecia areata (AA), we evaluated retrospectively 121 patients with AA having alopecia in more than 50% of the scalp and followed them for at least 6 months. Patients were treated by immunotherapy
Yayoi Shimaoka et al.
The Journal of dermatology, 35(3), 151-153 (2008-03-19)
A 57-year-old Japanese male patient with an 18-year history of discoid lupus erythematosus (DLE) presented with alopecia on his scalp, and was clinically diagnosed to have alopecia areata. He was started on topical immunotherapy with squaric acid dibutylester (SADBE) for
Synthesis of novel squaraine dyes and their intermediates.
Tatarets AL, et al.
Dyes and Pigments, 64(2), 125-134 (2005)
F Dall'oglio et al.
The Journal of dermatological treatment, 16(1), 10-14 (2005-05-18)
Severe alopecia areata (AA) may have a chronic relapsing course and is often resistant to current treatments. The aim of our study was to evaluate whether topical immunotherapy with squaric acid dibutylester (SADBE) is able to improve the course of