Merck
339709
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,400
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,400
About This Item
化学式:
Ni(C5HF6O2)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
472.79 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ni]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Ni.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI Key
OMCOVIODBHSWJG-SUXDNRKISA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339709-VAR:
339709-1G:4548173297675
339709-5G:4548173297668
339709-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)