Merck
338990
Sigma-Aldrich
Thiourea-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2NCSND2
CAS番号:
分子量:
80.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
mp
170-176 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]N([2H])C(=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-JBISRTOLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338990-5G:
338990-VAR:
338990-BULK:
338990-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)