Merck
591475
Sigma-Aldrich
クロロアセトアミジン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,630
¥7,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,630
About This Item
化学式:
ClCH2C(NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
128.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
98-103 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
Cl[H].NC(=N)CCl
InChI
1S/C2H5ClN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H3,4,5);1H
InChI Key
GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591475-5G:
591475-1G:
591475-VAR:
591475-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mario A Moscarello et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 467-478 (2012-11-03)
Multiple sclerosis (MS) is the most common CNS-demyelinating disease of humans, showing clinical and pathological heterogeneity and a general resistance to therapy. We first discovered that abnormal myelin hypercitrullination, even in normal-appearing white matter, by peptidylarginine deiminases (PADs) correlates strongly