Merck
336920
Sigma-Aldrich
Isopropyldiphenylphosphine
97%
別名:
NSC 244305
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥13,400
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥13,400
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
228.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
165 °C/11 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17P/c1-13(2)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3
InChI Key
LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒に用いられます。
  • ニッケル/ルイス酸触媒による不飽和結合のアリールシアノ化とアルケニルシアノ化
  • ニッケル/ルイス酸触媒によるアルキンのシアノエステル化とシアノカルバモイル化
  • メトキシカルボニル化反応(パラジウム錯体)
  • パラジウム存在下での脱炭酸クロスカップリング
  • BINOLに由来するジホスホナイトのイリジウム錯体触媒によるキノリン類の不斉水素化
  • パラジウムと複合したビニルアレーンのヒドロエステル化
  • 室温Heckカップリング反応のための配位子触媒の前駆体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
336920-2G:
336920-VAR:
336920-10G:
336920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1