Merck
336130
Sigma-Aldrich
酢酸ルビジウム
98%
別名:
酢酸 ルビジウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2Rb
CAS番号:
分子量:
146.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)