Merck
289302
Sigma-Aldrich
酢酸ルビジウム
≥99.8% trace metals basis
別名:
酢酸 ルビジウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2Rb
CAS番号:
分子量:
146.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.8% trace metals basis
形状
solid
SMILES記法
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alana L Rister et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(2), 248-255 (2018-11-11)
Steroids represent an interesting class of small biomolecules due to their use as biomarkers and their status as scheduled drugs. Although the analysis of steroids is complicated by the potential for many isomers, ion mobility spectrometry (IMS) has previously shown