Merck
335312
Sigma-Aldrich
2-Pentyn-1-ol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,640
¥9,640
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,640
About This Item
化学式:
C2H5C≡CCH2OH
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1734007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,640
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
InChI Key
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Pentyn-1-ol was employed as starting reagent for the synthesis of (-)-muricatacin.[1] It was also used in the preparation of (2Z)-3-tributylstannyl-2-penten-1-ol.[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
335312-VAR:
335312-25G:
335312-BULK:
335312-1G:
335312-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Wada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(9), 1391-1394 (2000-09-19)
Palladium catalyzed cross coupling reactions of a vinyl triflate intermediate and various alkenyl stannanes afforded trisubstituted Z-olefins stereoselectively in high yields. These olefins were then converted to the corresponding 9Z-retinoic acids via Horner-Emmons reaction and subsequent basic hydrolysis in excellent
H Makabe et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 57(6), 1028-1029 (1993-06-01)
The synthesis of (-)-muricatacin starting from 1-bromododecane and 2-pentyn-1-ol is described. 2-Pentadecyn-1-ol (4), which was prepared from 1-bromododecane (2) and 2-pentyn-1-ol (3), was converted to epoxy alcohol 6 through a two-step reaction sequence, 6 being successively submitted to tosylation, iodination