Merck
334782
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride
98%
別名:
N-Methylhomoveratrylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NHCH3·HCl
CAS番号:
分子量:
231.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule I
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334782-1KG:
334782-BULK:
334782-VAR:
334782-25G:
334782-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)