Merck
197653
Sigma-Aldrich
2-(3,4-ジメトキシフェニル)エタノール
98%
別名:
3,4-ジメトキシフェネチルアルコール, 3,4-ジメトキシベンゼンエタノール, ホモベラトリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥13,600
50 G
¥41,000
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥13,600
50 G
¥41,000
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
909742
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-(3,4-ジメトキシフェニル)エタノール(ホモベラトリルアルコール)は、Mn(III)置換ポリオキソメタレート(MSP)の脱リグニン機構研究においてモデル化合物として使用されます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
197653-10G:
197653-VAR:
197653-BULK:
197653-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxygen bleaching of kraft pulp catalysed by Mn (III)-substituted polyoxometalates.
Gaspar A, et al.
Applied Catalysis A: General, 239(1), 157-168 (2003)