Merck
331759
Sigma-Aldrich
(2-endo,3-exo)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dimethanol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
CAS番号:
分子量:
168.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1[C@@H]2CC[C@@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H16O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10(9)6-12/h1-2,7-12H,3-6H2/t7-,8+,9-,10-/m0/s1
InChI Key
FYTVZXRDKATZTF-JXUBOQSCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)