Merck
T12203
Sigma-Aldrich
3-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
1,2,3,6-テトラヒドロベンズアルデヒド, 4-ホルミル-1-シクロヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9CHO
CAS番号:
分子量:
110.15
Beilstein:
774001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.8 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4745 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
InChI Key
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T12203-500ML:
T12203-5ML:
T12203-BULK:
T12203-VAR:
T12203-100ML:
試験成績書(COA)