Merck
331597
Sigma-Aldrich
2-メトキシチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,600
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6OS
CAS番号:
分子量:
114.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
151-152 °C/762 mmHg (lit.)
密度
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Methoxythiophene is a heterocyclic methyl enol ether[1] and its reaction with o-quinone monoimide was studied.[2] The intramolecular and intermolecular geometries of crystals of 2-methoxythiophene were investigated.[3] Kinetics of the hydronium-ion catalysed hydrolysis of 2-methoxythiophene was reported.[4]
アプリケーション
2-Methoxythiophene was used in thermal reaction (60°C) of (C5Me5)Rh(PMe3)(Ph)H.[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
331597-BULK:
331597-5G:
331597-VAR:
331597-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reversible carbon protonation in the hydrolysis of heterocyclic enol methyl ethers.
Capon B and Kwok F-C.
Tetrahedron, 43(1), 69-76 (1987)
Reactions of an o-quinone monoimide with 1, 3, 5-trimethoxybenzene, 2-methoxythiophene, 2-methoxyfuran, and 1-methyl-, 2-methyl-, and 1, 2-dimethylindoles.
Heine HW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(1), 97-101 (1987)
Blake et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 55(Pt 6), 963-974 (2000-08-06)
The intramolecular and intermolecular geometries of six thiophenes carrying oxygen-containing substituents have been determined. Crystals of 2-methoxythiophene and 3-methoxythiophene were grown in situ on a diffractometer from liquid samples. The 2-methoxy group introduces significant distortions to the thiophene nucleus and
Bond cleavage reactions in substituted thiophenes by a rhodium complex.
Myers AW, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 361(11), 3263-3270 (2008)