Merck
331228
Sigma-Aldrich
アニソール-(メチル-d3)
99 atom % D
別名:
Methoxy-d3-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCD3
CAS番号:
分子量:
111.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品331228は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気圧
5.25 mmHg ( 50 °C)
品質水準
同位体純度
99 atom % D
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5164 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)