Merck
329495
Sigma-Aldrich
1,4,7-トリアザシクロノナン 三塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,700
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
238.59
Beilstein:
5287631
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
InChI Key
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
高いカチオン結合選択性を有する錯滴定用試薬としての用途が期待されます。
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride can be used as a reagent to prepare:
  • Nonadentate ligand, 1,4,7-tris[(6-carboxypyridin-2-yl)methyl]-1,4,7-triazacyclononane (H3tpatcn), which is used to prepare lanthanide complexes with high water solubility and rigid C3 symmetric structures.[1]
  • Dansyl cryptands as fluorescent indicators via amination of (bromobenzyl)triazacycloalkane and oxadiamines.[2]
  • [1,4,7-tri(3-butenyl)-1,4,7-triazacyclononane and 1,4,7-tri(2-propenyl)-1,4,7-triazacyclononane] by reacting with corresponding alkenyl halide.[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
329495-1G:
329495-250MG:
329495-BULK:
329495-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid-state and solution properties of the lanthanide complexes of a new nonadentate tripodal ligand derived from 1, 4, 7-triazacyclononane
Gateau C, et al.
Dalton Transactions, 2428-2433 (2003)
Synthesis of Dansyl-Substituted Cryptands Containing Triazacycloalkane Moieties and their Evaluation as Fluorescent Chemosensors
Chernichenko NM, et al.
Synlett, 28(20), 2800-2806 (2017)
An investigation into alkenyl-functionalized 1, 4, 7-triazacyclononanes: Synthesis, metal complexation, and attempted olefin metathesis
Baker MV, et al.
Australian Journal of Chemistry, 55(10), 655-660 (2002)