Merck
329347
Sigma-Aldrich
Ethanol-2,2,2-d3
99 atom % D
別名:
Ethyl alcohol-2,2,2-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH2OH
CAS番号:
分子量:
49.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品329347は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3611 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
詳細
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.[1]
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329347-10X1G-N:
329347-1G:
329347-BULK:
329347-5G-PW:
329347-VAR:
329347-1G-PW:
329347-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The orientations and dynamics of ethanol guest molecules in the clathrate of Dianin's compound: A 2H-nuclear magnetic resonance single crystal study
Bernhard T, et al.
Molecular Physics, 77, 1123-1152 (1992)